Stampa…
Methyl-2-{[4-formyl-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]sulphanyl}benzenecarboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-[(2-Methoxycarbonyl)phenylthio]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole4-carboxaldehyde
PC9415-1G PC9415-500MG
APOSPC9415-1GEA 799 EUR
APOSPC9415-1G APOSPC9415-500MG
Methyl-2-{[4-formyl-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]sulphanyl}benzenecarboxylate 97%
Methyl-2-{[4-formyl-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]sulphanyl}benzenecarboxylate
Formula: C₁₄H₁₁F₃N₂O₃S
Peso molecolare: 344.31 g/mol
Punto di fusione: 158…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00140853
CAS Number: 321553-50-8