Stampa…
Methyl-4-(4-fluorophenoxy)-3-nitrobenzenecarboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9414-1G PC9414-250MG
APOSPC9414-1GEA 383 EUR
APOSPC9414-1G APOSPC9414-250MG
Methyl-4-(4-fluorophenoxy)-3-nitrobenzenecarboxylate 97%
Methyl-4-(4-fluorophenoxy)-3-nitrobenzenecarboxylate
Formula: C₁₄H₁₀FNO₅
Punto di fusione: 101…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00138765
CAS Number: 320417-11-6