Stampa…
2-Amino-4,6-difluorophenol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9412-1G PC9412-250MG
APOSPC9412-1GEA 227 EUR
APOSPC9412-1G APOSPC9412-250MG
2-Amino-4,6-difluorophenol 95+%
2-Amino-4,6-difluorophenol
Formula: C₆H₅F₂NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862077
CAS Number: 133788-83-7