Methyl-3-(2-fluoro-4-nitrophenoxy)-2-thiophenecarboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC9409-1G
PC9409-5G
PC9409-100MG
APOSPC9409-1GEA
56.8
EUR
APOSPC9409-1G
APOSPC9409-5G
APOSPC9409-100MG
Methyl-3-(2-fluoro-4-nitrophenoxy)-2-thiophenecarboxylate 97%
Methyl-3-(2-fluoro-4-nitrophenoxy)-2-thiophenecarboxylate
Formula:
C₁₂H₈FNO₅S Peso molecolare: 297,26 g/mol Punto di fusione: 112…114 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00202715 CAS Number: 252026-46-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...