Stampa…
Methyl-1-(4-fluorobenzoyl)-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC9408-1G PC9408-250MG PC9408-500MG
APOSPC9408-1GEA 538 EUR
APOSPC9408-1G APOSPC9408-250MG APOSPC9408-500MG
Methyl-1-(4-fluorobenzoyl)-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylate 97%
Methyl-1-(4-fluorobenzoyl)-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylate
Formula: C₁₃H₁₄FNO₄
Peso molecolare: 267.26 g/mol
Punto di fusione: 150…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00202776
CAS Number: 318247-24-4