Stampa…
3-(Chloromethyl)-5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC9405-1G PC9405-5G
APOSPC9405-1GEA 176 EUR
APOSPC9405-1G APOSPC9405-5G
3-(Chloromethyl)-5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazole 95+%
3-(Chloromethyl)-5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₁₀H₆ClF₃N₂O
Punto di fusione: 34…35 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084969
CAS Number: 175205-63-7
UN: 3261
ADR: 8,III