Stampa…
Methyl-5-cyano-1,6-dihydro-1-(4-fluorophenyl)-4-methyl-6-pyridazinone-3-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC9404-1G PC9404-500MG
APOSPC9404-1GEA 799 EUR
APOSPC9404-1G APOSPC9404-500MG
Methyl-5-cyano-1,6-dihydro-1-(4-fluorophenyl)-4-methyl-6-pyridazinone-3-carboxylate 97%
Methyl-5-cyano-1,6-dihydro-1-(4-fluorophenyl)-4-methyl-6-pyridazinone-3-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₀FN₃O₃
Punto di fusione: 163…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01315976
CAS Number: 339018-13-2