Stampa…
Methyl-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC9403-1G PC9403-5G
APOSPC9403-1GEA 176 EUR
APOSPC9403-1G APOSPC9403-5G
Methyl-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarboxylate 97%
Methyl-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarboxylate
Formula: C₁₃H₁₄ClF₃N₂O₂
Peso molecolare: 322,72 g/mol
Punto di fusione: 52…54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00172275
CAS Number: 321430-51-7