Stampa…
Methyl-4-chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-chloro-1,6-dihydro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyridazine-3-carboxylate
PC9398-1G PC9398-500MG
APOSPC9398-1GEA 655 EUR
APOSPC9398-1G APOSPC9398-500MG
Methyl-4-chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate
Methyl-4-chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate
Formula: C₁₃H₈ClF₃N₂O₃
Peso molecolare: 332,67 g/mol
Punto di fusione: 98…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00141148
CAS Number: 129109-18-8