Stampa…
2-Bromo-α,α,α,4-tetrafluorotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzene
PC9396-10G PC9396-25G PC9396-5G
APOSPC9396-10GEA 27.7 EUR
APOSPC9396-10G APOSPC9396-25G APOSPC9396-5G
2-Bromo-α,α,α,4-tetrafluorotoluene
2-Bromo-α,α,α,4-tetrafluorotoluene
Formula: C₇H₃BrF₄
Punto di ebollizione: 161…162 °C
Densità: 1,753 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 78,3 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094041
CAS Number: 351003-21-9