Stampa…
Methyl-3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-[2-(dimethylamino)vinyl]-4-isoxazolecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9395-1G PC9395-250MG
APOSPC9395-1GEA 104 EUR
APOSPC9395-1G APOSPC9395-250MG
Methyl-3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-[2-(dimethylamino)vinyl]-4-isoxazolecarboxylate
Methyl-3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-[2-(dimethylamino)vinyl]-4-isoxazolecarboxylate
Formula: C₁₅H₁₄ClFN₂O₃
Peso molecolare: 324,74 g/mol
Punto di fusione: 139…141 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00127467
CAS Number: 338417-50-8