Stampa…
5-Fluoro-1H-benzimidazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC9393-1G PC9393-5G
APOSPC9393-1GEA 0 EUR
APOSPC9393-1G APOSPC9393-5G
5-Fluoro-1H-benzimidazole 98%
5-Fluoro-1H-benzimidazole
Formula: C₇H₅FN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00792438
CAS Number: 1977-72-6