Stampa…
Methyl-4-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]butanoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC9391-1G PC9391-500MG PC9391-5G
APOSPC9391-1GEA 533 EUR
APOSPC9391-1G APOSPC9391-500MG APOSPC9391-5G
Methyl-4-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]butanoate 97%
Methyl-4-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]butanoate
Formula: C₁₂H₁₅F₃N₂O₂
Punto di fusione: 91…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00793102
CAS Number: 339101-34-7