Methyl-3-amino-1-cyano-4-fluoro-1-phenyl-1H-indene-2-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC9390-1G
PC9390-500MG
PC9390-5G
APOSPC9390-1GEA
405
EUR
APOSPC9390-1G
APOSPC9390-500MG
APOSPC9390-5G
Methyl-3-amino-1-cyano-4-fluoro-1-phenyl-1H-indene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-amino-1-cyano-4-fluoro-1-phenyl-1H-indene-2-carboxylate
Formula:
C₁₈H₁₃FN₂O₂ Peso molecolare: 308,31 g/mol Punto di fusione: 154…156 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00232259 CAS Number: 339010-38-7 |