Stampa…
2-({Imino[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}amino)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC9385-1G PC9385-500MG PC9385-5G
APOSPC9385-1GEA 275 EUR
APOSPC9385-1G APOSPC9385-500MG APOSPC9385-5G
2-({Imino[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}amino)acetic acid 97%
2-({Imino[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}amino)acetic acid
Formula: C₁₀H₉F₃N₂O₂
Punto di fusione: 204…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01935986
CAS Number: 338982-13-1