Stampa…
2-Hydrazino-2-oxo-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Oxalic monohydrazide mono(3-trifluoromethyl)anilide
PC9383-1G PC9383-500MG PC9383-5G
APOSPC9383-1GEA 275 EUR
APOSPC9383-1G APOSPC9383-500MG APOSPC9383-5G
2-Hydrazino-2-oxo-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
2-Hydrazino-2-oxo-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Formula: C₉H₈F₃N₃O₂
Peso molecolare: 247,18 g/mol
Punto di fusione: 199…201 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00122710
CAS Number: 324016-20-8