Stampa…
α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC9381-25G PC9381-10G PC9381-100G PC9381-5G
APOSPC9381-25GEA 109 EUR
APOSPC9381-25G APOSPC9381-10G APOSPC9381-100G APOSPC9381-5G
α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluene 97%
α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluene
Formula: C₇H₅BrClF
Punto di fusione: 30…33 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115859
CAS Number: 206362-80-3
UN: 3261
ADR: 8,II