Stampa…
1-(4-Fluorophenylsulphonyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9380-1G PC9380-5G PC9380-250MG
APOSPC9380-1GEA 49.5 EUR
APOSPC9380-1G APOSPC9380-5G APOSPC9380-250MG
1-(4-Fluorophenylsulphonyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid
1-(4-Fluorophenylsulphonyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₂FNO₄S
Punto di fusione: 96…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00172808
CAS Number: 251096-96-5