[5-[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
5-(4-Fluorobenzenesulphonyl)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC9379-1G
PC9379-500MG
APOSPC9379-1GEA
666
EUR
APOSPC9379-1G
APOSPC9379-500MG
[5-[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
[5-[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formula:
C₁₂H₁₀F₄N₂O₃S Peso molecolare: 338,28 g/mol Punto di fusione: 127…129 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00172654 CAS Number: 318469-24-8 |