Stampa…
N-(4-Fluorobenzenesulphonyl)phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Fluorophenylsulphamido)-3-phenylpropanoic acid
PC9375-1G PC9375-500MG PC9375-5G
APOSPC9375-1GEA 172 EUR
APOSPC9375-1G APOSPC9375-500MG APOSPC9375-5G
N-(4-Fluorobenzenesulphonyl)phenylalanine
N-(4-Fluorobenzenesulphonyl)phenylalanine
Formula: C₁₅H₁₄FNO₄S
Punto di fusione: 108…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173011
CAS Number: 40279-96-7