Stampa…
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-4-methylpentanoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC9373-1G PC9373-500MG PC9373-5G
APOSPC9373-1GEA 217 EUR
APOSPC9373-1G APOSPC9373-500MG APOSPC9373-5G
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-4-methylpentanoic acid 97%
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-4-methylpentanoic acid
Formula: C₁₂H₁₆FNO₄S
Punto di fusione: 124…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00172812
CAS Number: 251097-25-3