2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-3-methylbutanoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₁H₁₄FNO₄S Punto di fusione: 159…161 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00664351 CAS Number: 250714-79-5 |