3-(Difluoromethoxy)benzaldehyde 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC9371-10G
PC9371-5G
PC9371-1G
APOSPC9371-10GEA
97.4
EUR
APOSPC9371-10G
APOSPC9371-5G
APOSPC9371-1G
3-(Difluoromethoxy)benzaldehyde 99%
3-(Difluoromethoxy)benzaldehyde
Formula:
C₈H₆F₂O₂ Peso molecolare: 172,13 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00236222 CAS Number: 85684-61-3 |