Stampa…
5-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-[(4-Fluoropheny)lthio]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
PC9368-1G PC9368-500MG
APOSPC9368-1GEA 510 EUR
APOSPC9368-1G APOSPC9368-500MG
5-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
5-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₁₂H₈F₄N₂OS
Peso molecolare: 304,27 g/mol
Punto di fusione: 61…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01935982
CAS Number: 321848-46-8