2,4,5-Trifluorocinnamic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₅F₃O₂ Punto di fusione: 184…188 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00061211 CAS Number: 247170-17-8 |