Stampa…
4-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC9366-1G PC9366-500MG PC9366-5G
APOSPC9366-1GEA 270 EUR
APOSPC9366-1G APOSPC9366-500MG APOSPC9366-5G
4-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]aniline 97%
4-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]aniline
Formula: C₁₂H₁₀FNS
Punto di fusione: 60…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00172068
CAS Number: 24900-69-4