Stampa…
N-(4-Fluorophenyl)-2-hydrazino-2-oxoacetamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC9356-1G PC9356-500MG PC9356-5G
APOSPC9356-1GEA 275 EUR
APOSPC9356-1G APOSPC9356-500MG APOSPC9356-5G
N-(4-Fluorophenyl)-2-hydrazino-2-oxoacetamide
N-(4-Fluorophenyl)-2-hydrazino-2-oxoacetamide
Formula: C₈H₈FN₃O₂
Punto di fusione: 223…226 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00119047
CAS Number: 338395-87-2