Stampa…
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9354-100G PC9354-10G PC9354-1G
APOSPC9354-100GEA 335 EUR
APOSPC9354-100G APOSPC9354-10G APOSPC9354-1G
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride
Formula: C₇H₈ClF₃N₂
Punto di fusione: 220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00102619
CAS Number: 3107-34-4