Stampa…
2-(4-Fluorophenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5-Dioxo-2-(4-fluorophenyl)-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile
PC9353-1G PC9353-5G
APOSPC9353-1GEA 285 EUR
APOSPC9353-1G APOSPC9353-5G
2-(4-Fluorophenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile 97%
2-(4-Fluorophenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile
Formula: C₁₀H₅FN₄O₂
Peso molecolare: 232,18 g/mol
Punto di fusione: 242…244 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00794272
CAS Number: 338982-40-4