Ethyl-2-fluoropropionate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₉FO₂ Punto di ebollizione: 121…125 °C Densità: 1,03 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 30 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01320801 CAS Number: 349-43-9 UN: 3272 ADR: 3,III |