Stampa…
2-(4-Fluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9349-1G PC9349-500MG
APOSPC9349-1GEA 564 EUR
APOSPC9349-1G APOSPC9349-500MG
2-(4-Fluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
2-(4-Fluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₆H₁₂FNO₂
Punto di fusione: 139…141 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01315828
CAS Number: 338416-70-9