Stampa…
2-(4-Fluorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Fluorophenoxy)acetamidine hydrochloride
PC9348-1G PC9348-250MG
APOSPC9348-1GEA 321 EUR
APOSPC9348-1G APOSPC9348-250MG
2-(4-Fluorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride
2-(4-Fluorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride
Formula: C₈H₁₀ClFN₂O
Peso molecolare: 204,63 g/mol
Punto di fusione: 156…159 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01114620
CAS Number: 318951-78-9