3-(4-Fluoro-2-nitrophenoxy)-2-thiophenecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC9346-10G
PC9346-1G
PC9346-5G
APOSPC9346-10GEA
800
EUR
APOSPC9346-10G
APOSPC9346-1G
APOSPC9346-5G
3-(4-Fluoro-2-nitrophenoxy)-2-thiophenecarboxylic acid 97%
3-(4-Fluoro-2-nitrophenoxy)-2-thiophenecarboxylic acid
Formula:
C₁₁H₆FNO₅S Peso molecolare: 283,24 g/mol Punto di fusione: 159…161 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00214992 CAS Number: 303152-17-2 |