3-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Chloro-4-fluorobenzeneboronic acid, (3-Chloro-4-fluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-chloro-4-fluorophenyl)borane
PC9345-5G
PC9345-1G
PC9345-10G
APOSPC9345-5GEA
17.6
EUR
APOSPC9345-5G
APOSPC9345-1G
APOSPC9345-10G
3-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
3-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
Formula:
C₆H₅BClFO₂ Peso molecolare: 174,37 g/mol Punto di fusione: 255…260 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00051800 CAS Number: 144432-85-9 |