Stampa…
2,2-Difluoro-5-cyano-1,3-benzodioxole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carbonitrile
PC9343-1G PC9343-5G
APOSPC9343-1GEA 132 EUR
APOSPC9343-1G APOSPC9343-5G
2,2-Difluoro-5-cyano-1,3-benzodioxole 96%
2,2-Difluoro-5-cyano-1,3-benzodioxole
Formula: C₈H₃F₂NO₂
Peso molecolare: 183,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00792418
CAS Number: 135132-34-2