2-(3,4-Difluorophenyl)indole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC9342-10G
PC9342-1G
PC9342-5G
APOSPC9342-10GEA
725
EUR
APOSPC9342-10G
APOSPC9342-1G
APOSPC9342-5G
2-(3,4-Difluorophenyl)indole 97%
2-(3,4-Difluorophenyl)indole
Formula:
C₁₄H₉F₂N Punto di fusione: 170…173 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
CAS Number:
68290-36-8 |