Stampa…
{2-[(4-Fluorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazol-5-yl}methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-Fluorobenzythio)-5-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazole
PC9337-1G PC9337-250MG
APOSPC9337-1GEA 51 EUR
APOSPC9337-1G APOSPC9337-250MG
{2-[(4-Fluorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazol-5-yl}methanol 97%
{2-[(4-Fluorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazol-5-yl}methanol
Formula: C₁₂H₁₃FN₂OS
Peso molecolare: 252,31 g/mol
Punto di fusione: 124…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00215148
CAS Number: 338422-40-5