Stampa…
(2,6-Difluorophenyl)acetyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC9335-1G PC9335-5G PC9335-25G
APOSPC9335-1GEA 91.6 EUR
APOSPC9335-1G APOSPC9335-5G APOSPC9335-25G
(2,6-Difluorophenyl)acetyl chloride
(2,6-Difluorophenyl)acetyl chloride
Formula: C₈H₅ClF₂O
Peso molecolare: 190,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03424718
CAS Number: 116622-90-3
UN: 1760
ADR: 8,III