Stampa…
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarbohydrazide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC9334-1G PC9334-500MG PC9334-5G
APOSPC9334-1GEA 275 EUR
APOSPC9334-1G APOSPC9334-500MG APOSPC9334-5G
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarbohydrazide 97%
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarbohydrazide
Formula: C₁₂H₁₁FN₂O₂S
Peso molecolare: 266,3 g/mol
Punto di fusione: 107…109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00215161
CAS Number: 338751-50-1