Stampa…
4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-3-methoxybenzenecarbaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-((4-Fluorobenzyl)oxy)-3-methoxybenzaldehyde
PC9333-10G PC9333-1G PC9333-5G
APOSPC9333-10GEA 757 EUR
APOSPC9333-10G APOSPC9333-1G APOSPC9333-5G
4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-3-methoxybenzenecarbaldehyde 97%
4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-3-methoxybenzenecarbaldehyde
Formula: C₁₅H₁₃FO₃
Peso molecolare: 260,27 g/mol
Punto di fusione: 80…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00202628
CAS Number: 321432-05-7