Stampa…
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC9326-1G PC9326-25G PC9326-5G
APOSPC9326-1GEA 118 EUR
APOSPC9326-1G APOSPC9326-25G APOSPC9326-5G
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine 98%
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine
Formula: C₈H₈F₃NS
Peso molecolare: 207,21 g/mol
Punto di ebollizione: 224…225 °C
Densità: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190129
CAS Number: 128273-56-3
UN: 3267
ADR: 8,II