Stampa…
Ethyl-2-(3-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyridinyl)acetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9315-1G PC9315-250MG
APOSPC9315-1GEA 258 EUR
APOSPC9315-1G APOSPC9315-250MG
Ethyl-2-(3-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyridinyl)acetate 97%
Ethyl-2-(3-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyridinyl)acetate
Formula: C₁₇H₁₅F₃N₂O₃
Punto di fusione: 106…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00974992
CAS Number: 338392-12-4