Stampa…
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylic acid, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9310-10G PC9310-50G
APOSPC9310-10GEA 176 EUR
APOSPC9310-10G APOSPC9310-50G
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylic acid, grado tecnico
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₆F₃NO₄
Punto di fusione: 245 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00219848
CAS Number: 175203-86-8