Stampa…
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9307-25G PC9307-5G
APOSPC9307-25GEA 844 EUR
APOSPC9307-25G APOSPC9307-5G
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₃F₃IN
Peso molecolare: 297,0158 g/mol
Punto di fusione: 92…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458134
CAS Number: 161320-00-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III