Stampa…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9303-1G PC9303-25G PC9303-5G
APOSPC9303-1GEA 14.7 EUR
APOSPC9303-1G APOSPC9303-25G APOSPC9303-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄BrF₃O₂
Peso molecolare: 269,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08459288
CAS Number: 161622-14-6