2-Fluoro-3-methoxybenzoic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₇FO₃ Punto di fusione: 157…161 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02179621 CAS Number: 137654-20-7 |