Stampa…
2,6-Difluoronicotinic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Difluoropyridine-3-carboxylic acid
PC9294-25G PC9294-5G PC9294-100G
APOSPC9294-25GEA 176 EUR
APOSPC9294-25G APOSPC9294-5G APOSPC9294-100G
2,6-Difluoronicotinic acid 96%
2,6-Difluoronicotinic acid
Formula: C₆H₃F₂NO₂
Peso molecolare: 159,0900 g/mol
Punto di fusione: 165…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08064047
CAS Number: 171178-50-0