Stampa…
2,6-Difluorophenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Dihydroxy(2,6-difluorophenyl)borane, 2,6-Difluorobenzeneboronic acid, (2,6-Difluorophenyl)metaboric acid
PC9293-25G PC9293-5G
APOSPC9293-25GEA 65.5 EUR
APOSPC9293-25G APOSPC9293-5G
2,6-Difluorophenylboronic acid 98%
2,6-Difluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₅BF₂O₂
Peso molecolare: 157,91 g/mol
Punto di fusione: 147…149 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00792436
CAS Number: 162101-25-9