2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC9289-5G
PC9289-1G
PC9289-25G
APOSPC9289-5GEA
114
EUR
APOSPC9289-5G
APOSPC9289-1G
APOSPC9289-25G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula:
C₈H₅BrClF₃ Peso molecolare: 273.48 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01631539 CAS Number: 261763-22-8 UN: 3265 ADR: 8 II |