Stampa…
6-Fluoro-o-toluonitrile 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC9287-1G PC9287-5G PC9287-10G
APOSPC9287-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9287-1G APOSPC9287-5G APOSPC9287-10G
6-Fluoro-o-toluonitrile 99%
6-Fluoro-o-toluonitrile
Formula: C₈H₆FN
Punto di fusione: 43…45 °C
Flash Pt: 90,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660277
CAS Number: 198633-76-0